Ácido octilfosfónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: OPA, 1-Octylphosphonic acid, n-Octylphosphonic acid
OR922324-100G OR922324-25G OR922324-1KG
APOSOR922324-100GEA 260 EUR
APOSOR922324-100G APOSOR922324-25G APOSOR922324-1KG
Ácido octilfosfónico 97%
Ácido octilfosfónico
Formula: C₈H₁₉O₃P
MW: 194,21 g/mol
Pto. de fusión: 93…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015841
Núm. CAS: 4724-48-5
UN: 3261
ADR: 8,II