Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-2-methylbutyric Acid Methyl Ester
OR922351-5G
APOSOR922351-5GEA 197 EUR
APOSOR922351-5G
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate 95%
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate
Formula: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198001
Núm. CAS: 13888-03-4