(Metiltio)acetato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922368-100G OR922368-25G
APOSOR922368-100GEA 68.3 EUR
APOSOR922368-100G APOSOR922368-25G
(Metiltio)acetato de etilo 95%
(Metiltio)acetato de etilo
Formula: C₅H₁₀O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009182
Núm. CAS: 4455-13-4