Ácido (2,4-xililoxi)acético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ácido (2,4-dimetilfenoxi)acético
OR922387-5G
APOSOR922387-5GEA 85.7 EUR
APOSOR922387-5G
Ácido (2,4-xililoxi)acético 95%
Ácido (2,4-xililoxi)acético
Formula: (C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH
MW: 180,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014355
Núm. CAS: 13334-49-1