2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922420-25G
OR922420-5G
APOSOR922420-25GEA
386
EUR
APOSOR922420-25G
APOSOR922420-5G
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid 95%
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Formula:
C₇H₉NO₃S MW: 187,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006365 Núm. CAS: 68922-18-9 |