Isovalerofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Fenil-3-metil-1-butanona
OR922452-25G OR922452-5G
APOSOR922452-25GEA 278 EUR
APOSOR922452-25G APOSOR922452-5G
Isovalerofenona 95%
Isovalerofenona
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
MW: 162,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026486
Núm. CAS: 582-62-7