Nitrato de pentilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922460-1G OR922460-25G OR922460-5G
APOSOR922460-1GEA 145 EUR
APOSOR922460-1G APOSOR922460-25G APOSOR922460-5G
Nitrato de pentilo 95%
Nitrato de pentilo
Formula: C₅H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059177
Núm. CAS: 1002-16-0