Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium formaldehydesulphoxylate
OR922468-100G OR922468-25G
APOSOR922468-100GEA 75.9 EUR
APOSOR922468-100G APOSOR922468-25G
Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Sodium hydroxymethanesulphinate
Formula: CH₃NaO₃S
Pto. de fusión: >51 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040426
Núm. CAS: 149-44-0