2-Etilhexilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Ethyl-1-hexylamine
OR922474-100G OR922474-1KG OR922474-500G
APOSOR922474-100GEA 125 EUR
APOSOR922474-100G APOSOR922474-1KG APOSOR922474-500G
2-Etilhexilamina 95%
2-Etilhexilamina
Formula: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008148
Núm. CAS: 104-75-6