3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922489-1G OR922489-5G
APOSOR922489-1GEA 219 EUR
APOSOR922489-1G APOSOR922489-5G
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07392462
Núm. CAS: 38002-95-8