1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR922491-1G OR922491-5G
APOSOR922491-1GEA 63.8 EUR
APOSOR922491-1G APOSOR922491-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 181…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090876
Núm. CAS: 31728-75-3