5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922498-1G OR922498-5G
APOSOR922498-1GEA 139 EUR
APOSOR922498-1G APOSOR922498-5G
5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059791
Núm. CAS: 40731-16-6