6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 6-chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylate
OR922503-1G OR922503-250MG
APOSOR922503-1GEA 140 EUR
APOSOR922503-1G APOSOR922503-250MG
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16250585
Núm. CAS: 89581-64-6