3-Methyl-2-butenyl benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzoic Acid 3-Methyl-2-butenyl Ester, Prenyl Benzoate, 3-Methylbut-2-en-1-yl benzoate, Benzoic Acid Prenyl Ester
OR922563-25G OR922563-5G
APOSOR922563-25GEA 267 EUR
APOSOR922563-25G APOSOR922563-5G
3-Methyl-2-butenyl benzoate 95%
3-Methyl-2-butenyl benzoate
Formula: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036570
Núm. CAS: 5205-11-8