3-Metil-3-pentanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Diethylmethylcarbinol
OR922588-100G OR922588-5G OR922588-25G
APOSOR922588-100GEA 255 EUR
APOSOR922588-100G APOSOR922588-5G APOSOR922588-25G
3-Metil-3-pentanol 98%
3-Metil-3-pentanol
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 123
Pto. de fusión: -53
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004483
Núm. CAS: 77-74-7