7-Chloroimidazo[4,5-c]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR922610-250MG
APOSOR922610-250MGEA 116 EUR
APOSOR922610-250MG
7-Chloroimidazo[4,5-c]pyridine 95%
7-Chloroimidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501262
Núm. CAS: 5975-13-3