4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922611-1G OR922611-5G
APOSOR922611-1GEA 168 EUR
APOSOR922611-1G APOSOR922611-5G
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone 95%
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789142
Núm. CAS: 91969-74-3