Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Decalin-2-ol
OR922613-100G OR922613-25G
APOSOR922613-100GEA 270 EUR
APOSOR922613-100G APOSOR922613-25G
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers) 95%
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers)
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004132
Núm. CAS: 825-51-4