2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922649-1G OR922649-25G OR922649-5G
APOSOR922649-1GEA 0 EUR
APOSOR922649-1G APOSOR922649-25G APOSOR922649-5G
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole 95%
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole
Formula: C₉H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061594
Núm. CAS: 14005-14-2