1-Cyclobutylpiperidin-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922650-1G OR922650-250MG
APOSOR922650-1GEA 848 EUR
APOSOR922650-1G APOSOR922650-250MG
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol 95%
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol
Formula: C₉H₁₇NO
MW: 155.24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11878581
Núm. CAS: 869224-62-4