2-Diethylaminopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(2-Pyridyl)diethylamine
OR922656-1G OR922656-25G OR922656-5G
APOSOR922656-1GEA 154 EUR
APOSOR922656-1G APOSOR922656-25G APOSOR922656-5G
2-Diethylaminopyridine 95%
2-Diethylaminopyridine
Formula: C₉H₁₄N₂
MW: 150.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059777
Núm. CAS: 36075-06-6