4-Metilanísol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
p-Methylanisole
OR922661-1KG
OR922661-500G
APOSOR922661-1KGEA
270
EUR
APOSOR922661-1KG
APOSOR922661-500G
4-Metilanísol 95%
4-Metilanísol
Formula:
C₈H₁₀O MW: 122,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008413 Núm. CAS: 104-93-8 |