2-Etil-2-metil-1,3-dioxolano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922672-100G OR922672-25G
APOSOR922672-100GEA 215 EUR
APOSOR922672-100G APOSOR922672-25G
2-Etil-2-metil-1,3-dioxolano 98%
2-Etil-2-metil-1,3-dioxolano
Formula: C₆H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014108
Núm. CAS: 126-39-6