Allyl-4-hydroxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922681-25G OR922681-5G
APOSOR922681-25GEA 122 EUR
APOSOR922681-25G APOSOR922681-5G
Allyl-4-hydroxybenzoate 95%
Allyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276268
Núm. CAS: 18982-18-8