Ftalato de dimetilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Dimetilo ftalato
OR922685-1KG
APOSOR922685-1KGEA 21.9 EUR
APOSOR922685-1KG
Ftalato de dimetilo 95%
Ftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008425
Núm. CAS: 131-11-3