4'-Methoxyformanilide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(4-Methoxyphenyl)formamide, N-Formyl-4-methoxyaniline
OR922686-5G
APOSOR922686-5GEA 115 EUR
APOSOR922686-5G
4'-Methoxyformanilide 95%
4'-Methoxyformanilide
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086774
Núm. CAS: 5470-34-8