Isopropyl crotonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Crotonic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl Crotonate
OR922692-100G OR922692-25G OR922692-5G
APOSOR922692-100GEA 574 EUR
APOSOR922692-100G APOSOR922692-25G APOSOR922692-5G
Isopropyl crotonate 95%
Isopropyl crotonate
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059053
Núm. CAS: 6284-46-4