6-Metil-2-heptanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-Methylpentyl ketone, 6-Methylheptan-2-one
OR922705-5G
APOSOR922705-5GEA 58 EUR
APOSOR922705-5G
6-Metil-2-heptanona 95%
6-Metil-2-heptanona
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026527
Núm. CAS: 928-68-7