5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(Pyridin-2-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
OR922722-1G
APOSOR922722-1GEA 191 EUR
APOSOR922722-1G
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula: C₇H₆N₄O
MW: 162,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01710636
Núm. CAS: 5711-72-8