4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922751-100MG
OR922751-1G
OR922751-250MG
APOSOR922751-100MGEA
200
EUR
APOSOR922751-100MG
APOSOR922751-1G
APOSOR922751-250MG
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Formula:
C₇H₄ClN₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06254345 Núm. CAS: 28732-79-8 |