2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR922780-1G OR922780-500MG
APOSOR922780-1GEA 1040 EUR
APOSOR922780-1G APOSOR922780-500MG
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₁₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18325169
Núm. CAS: 1259489-92-3