Methyl-p-tolylacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(p-tolyl)acetate, 4-Methylphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Methylphenylacetate, p-Tolylacetic Acid Methyl Ester
OR922797-25G
APOSOR922797-25GEA 59.6 EUR
APOSOR922797-25G
Methyl-p-tolylacetate 95%
Methyl-p-tolylacetate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056243
Núm. CAS: 23786-13-2