sec-Butyl ethyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922803-25G OR922803-5G
APOSOR922803-25GEA 0 EUR
APOSOR922803-25G APOSOR922803-5G
sec-Butyl ethyl ether 95%
sec-Butyl ethyl ether
Formula: C₆H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053773
Núm. CAS: 2679-87-0