Ácido dicloroacético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: DCA
OR922813-100G OR922813-1KG OR922813-500G
APOSOR922813-100GEA 125 EUR
APOSOR922813-100G APOSOR922813-1KG APOSOR922813-500G
Ácido dicloroacético 95%
Ácido dicloroacético
Formula: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004223
Núm. CAS: 79-43-6