1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR922815-5G
APOSOR922815-5GEA 198 EUR
APOSOR922815-5G
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 98%
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Formula: C₈H₁₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027752
Núm. CAS: 32897-26-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR