Ethyl-tert-butylacetate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922819-100G OR922819-25G
APOSOR922819-100GEA 188 EUR
APOSOR922819-100G APOSOR922819-25G
Ethyl-tert-butylacetate 96%
Ethyl-tert-butylacetate
Formula: C₈H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026911
Núm. CAS: 5340-78-3