Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-1-(ethoxycarbonyl)piperidine, 1-Carbethoxy-4-chloropiperidine, 4-Chloro-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
OR922822-5G
APOSOR922822-5GEA 92.8 EUR
APOSOR922822-5G
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₄ClNO₂
MW: 191,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038524
Núm. CAS: 152820-13-8