2-Cloro-6-etoxipiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922826-25G OR922826-5G
APOSOR922826-25GEA 159 EUR
APOSOR922826-25G APOSOR922826-5G
2-Cloro-6-etoxipiridina 97%
2-Cloro-6-etoxipiridina
Formula: C₇H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023465
Núm. CAS: 42144-78-5