Methyl sorbate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922849-100G OR922849-25G
APOSOR922849-100GEA 371 EUR
APOSOR922849-100G APOSOR922849-25G
Methyl sorbate 98%
Methyl sorbate
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038319
Núm. CAS: 1515-80-6