Hidrogenofumarato de isopropilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Monoisopropyl fumarate
OR922855-25G OR922855-5G OR922855-100G
APOSOR922855-25GEA 212 EUR
APOSOR922855-25G APOSOR922855-5G APOSOR922855-100G
Hidrogenofumarato de isopropilo 95%
Hidrogenofumarato de isopropilo
Formula: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 7529-87-5