1-Cyanopiperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922869-25G OR922869-5G OR922869-1G
APOSOR922869-25GEA 584 EUR
APOSOR922869-25G APOSOR922869-5G APOSOR922869-1G
1-Cyanopiperidine 95%
1-Cyanopiperidine
Formula: C₆H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006477
Núm. CAS: 1530-87-6