4-Etilanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922870-500G
APOSOR922870-500GEA 130 EUR
APOSOR922870-500G
4-Etilanilina 98%
4-Etilanilina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007921
Núm. CAS: 589-16-2