1-Cloro-2,2-dimetoxietano 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
OR922884-100G OR922884-1KG OR922884-500G
APOSOR922884-100GEA 66.7 EUR
APOSOR922884-100G APOSOR922884-1KG APOSOR922884-500G
1-Cloro-2,2-dimetoxietano 96%
1-Cloro-2,2-dimetoxietano
Formula: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000948
Núm. CAS: 97-97-2