Metilo 4-hidroxibenzoato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Hidroxibenzoato de metilo, Metilparabeno
OR922886-100G OR922886-1KG OR922886-500G
APOSOR922886-100GEA 21.9 EUR
APOSOR922886-100G APOSOR922886-1KG APOSOR922886-500G
Metilo 4-hidroxibenzoato 98%
Metilo 4-hidroxibenzoato
Formula: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002352
Núm. CAS: 99-76-3
Índice Merck: 13,06129