Nicotinato de butilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922897-100G OR922897-25G
APOSOR922897-100GEA 36.4 EUR
APOSOR922897-100G APOSOR922897-25G
Nicotinato de butilo 98%
Nicotinato de butilo
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006390
Núm. CAS: 6938-06-3