4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR922900-100MG OR922900-250MG
APOSOR922900-100MGEA 161 EUR
APOSOR922900-100MG APOSOR922900-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01895566
Núm. CAS: 80744-01-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR