3-Isopropoxianilina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922907-5G
APOSOR922907-5GEA 42.2 EUR
APOSOR922907-5G
3-Isopropoxianilina 95%
3-Isopropoxianilina
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052700
Núm. CAS: 41406-00-2