1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922934-1G OR922934-250MG
APOSOR922934-1GEA 348 EUR
APOSOR922934-1G APOSOR922934-250MG
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate 95%
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate
Formula: C₉H₁₆F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17676096
Núm. CAS: 6457-48-3