N-Methylsaccharin 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
OR922935-1G OR922935-25G OR922935-5G
APOSOR922935-1GEA 24.8 EUR
APOSOR922935-1G APOSOR922935-25G APOSOR922935-5G
N-Methylsaccharin 98%
N-Methylsaccharin
Formula: C₈H₇NO₃S
MW: 197,21 g/mol
Pto. de fusión: 131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059263
Núm. CAS: 15448-99-4