Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR922945-10G OR922945-1G OR922945-5G
APOSOR922945-10GEA 328 EUR
APOSOR922945-10G APOSOR922945-1G APOSOR922945-5G
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 95%
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037158
Núm. CAS: 15111-56-5